Få mere at vide
BRANDTECH™ BRAND™ Rigid Frame 96-brønds PCR plader
Shop alle Brand produkter
Farve:
Blå
Frosted
Grøn
Guld
Hvid
Klarhed
Rød
Nederdel stil:
Fuld
Semi
Profil:
Lav profil
Standard
Volumen (metrisk) Nå:
0,15 ml
0,2 ml
Beskrivelse
- Stærke polycarbonatrammer sikrer sikker håndtering i semi-automatiserede og automatiserede pipetteringssystemer og optimal fordampningsbeskyttelse
- Stiv ramme tillader brug af meget tyndvæggede brønde af 100 % virgin medicinsk kvalitet polypropylen
- Ensartet og tynd vægtykkelse af brøndene sikrer hurtig overførsel af temperatur fra cycler til prøven, hvilket reducerer cyklustider
- En række af nederdelvalg sikrer god pasform i almindelige termiske cyklere for effektiv varmeoverførsel
- Forskellige farver hjælper med at skelne mellem workflow-trin (til qPCR er der hvide plader tilgængelige, som reflekterer fluorescenssignaler optimalt)
- Renrumskvalitet garanterer pålidelige resultater, da plader produceres under kontrollerede renrumsforhold og dermed opfylder renhedskriterierne for kvalitetsniveauet BIO-CERT™ PCR-kvalitet (fri for DNA, RNase, DNase, pyrogener og PCR-hæmmere)
Specifications
Specifications
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Bindende Ejendom | Untreated |
| Certificeringer/compliance | BIO-CERT™ PCR kvalitet |
| Format | 96-brønds |
| Oversigt | PCR-plade 96-brønd, stiv ramme, PC/PP, halvskørt, brønde hvide, Roche™ Lightcycler™ , BIO-CERT™ PCR-KVALITET |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Emballage | Bagged |
| Farve | Klarhed |
| Engangs | Engangsbrug |
| Show More |