Få mere at vide
BRANDTECH™ BRAND™ Rigid Frame 96-brønds PCR plader
Artikelnummer. 17831242 Shop alle Brand produkter
Farve:
Blå
Frosted
Grøn
Guld
Hvid
Klarhed
Rød
Nederdel stil:
Fuld
Semi
Profil:
Lav profil
Standard
Volumen (metrisk) Nå:
0,15 ml
0,2 ml
Artikelnummer. 17831242
Brand: BRANDTECH™ BRAND™ 781546
Til medium og høj prøvegennemstrømning er disse 96-brøndsplader en effektiv løsning til PCR og qPCR.
  • Stærke polycarbonatrammer sikrer sikker håndtering i semi-automatiserede og automatiserede pipetteringssystemer og optimal fordampningsbeskyttelse
  • Stiv ramme tillader brug af meget tyndvæggede brønde af 100 % virgin medicinsk kvalitet polypropylen
  • Ensartet og tynd vægtykkelse af brøndene sikrer hurtig overførsel af temperatur fra cycler til prøven, hvilket reducerer cyklustider
  • En række af nederdelvalg sikrer god pasform i almindelige termiske cyklere for effektiv varmeoverførsel
  • Forskellige farver hjælper med at skelne mellem workflow-trin (til qPCR er der hvide plader tilgængelige, som reflekterer fluorescenssignaler optimalt)
  • Renrumskvalitet garanterer pålidelige resultater, da plader produceres under kontrollerede renrumsforhold og dermed opfylder renhedskriterierne for kvalitetsniveauet BIO-CERT™ PCR-kvalitet (fri for DNA, RNase, DNase, pyrogener og PCR-hæmmere)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Bindende Ejendom Untreated
Certificeringer/compliance BIO-CERT™ PCR kvalitet
Format Standard
Oversigt PCR-plade 96-brønd, stiv ramme, PC/PP, hvid, fuld skørt, lav profil, brønde hvid, BIO-CERT™ PCR-KVALITET
Array 8 x 12
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Emballage Bagged
Indbindingstype 8 x 12
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Produkttype qPCR 96-well plate
Til brug med (udstyr) PCR Cycler
Nederdel stil Fuld
Materiale Polycarbonat, Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0,15 ml
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Non-treated
Well Shape Rund
Profil Lav profil
Vel Farve Hvid
Længde (metrisk) 26 cm
Bredde (metrisk) 26 cm
Højde (metrisk) 13 cm
Egnet til formålet PCR-klar