Få mere at vide
BRANDTECH™ BRAND™ Rigid Frame 384-brønds PCR-plader
Artikelnummer. p-7229349 Shop alle Brand produkter
Farve:
Klarhed
Uigennemsigtig
Vel Farve:
Hvid
Klarhed
Artikelnummer. 17881252
Brand: BRANDTECH™ BRAND™ 781538
384-brønds PCR-plader er en økonomisk løsning til automatiske analyser med høj kapacitet.
  • Stærk polykarbonatramme for at sikre sikker håndtering i semi-automatiserede og automatiserede pipetteringssystemer og optimal fordampningsbeskyttelse
  • Stiv ramme tillader brug af meget tyndvæggede brønde af 100 % virgin medicinsk kvalitet polypropylen
  • Tynde vægge tillader hurtig transmission af den temperatur, der er specificeret af cyklisten, hvilket reducerer cyklustider
  • Til qPCR er hvide plader tilgængelige, som reflekterer fluorescenssignalerne optimalt
  • Renrumskvalitet af PCR-forbrugsstofferne fra BRAND™ garanterer pålidelige resultater, der opfylder renhedskriterierne for kvalitetsniveauet BIO-CERT™ PCR kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Bindende Ejendom Nej
Certificeringer/compliance BIO-CERT™ PCR kvalitet
Format 96-brønds
Låg Nej
Oversigt PCR-plade 384-brønd, stiv ramme, PC/PP, frostet, gennemsigtige brønde, BIO-CERT™ PCR-KVALITET
Array 16 x 24
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Emballage Bagged
Farve Uigennemsigtig
Engangs Engangsbrug
Produkttype PCR 96-well plate
Til brug med (udstyr) PCR maskine
Nederdel stil Fuld
Materiale Polycarbonat, Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0.03 mL
Antal Wells 384
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ikke belagt
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Dnase Free Ja
nr. pr. pakke 50
Profil Lav profil
RNase fri Ja
Vel Farve Klarhed
Længde (metrisk) 26 cm
Bredde (metrisk) 23 cm
Højde (metrisk) 9 cm
Egnet til formålet PCR-klar