Få mere at vide
BRANDTECH™ BRAND™ Rigid Frame 384-brønds PCR-plader
Shop alle Brand produkter
Farve:
Klarhed
Uigennemsigtig
Vel Farve:
Hvid
Klarhed
Beskrivelse
- Stærk polykarbonatramme for at sikre sikker håndtering i semi-automatiserede og automatiserede pipetteringssystemer og optimal fordampningsbeskyttelse
- Stiv ramme tillader brug af meget tyndvæggede brønde af 100 % virgin medicinsk kvalitet polypropylen
- Tynde vægge tillader hurtig transmission af den temperatur, der er specificeret af cyklisten, hvilket reducerer cyklustider
- Til qPCR er hvide plader tilgængelige, som reflekterer fluorescenssignalerne optimalt
- Renrumskvalitet af PCR-forbrugsstofferne fra BRAND™ garanterer pålidelige resultater, der opfylder renhedskriterierne for kvalitetsniveauet BIO-CERT™ PCR kvalitet
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Bindende Ejendom | Nej |
| Certificeringer/compliance | BIO-CERT™ PCR kvalitet |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Nej |
| Oversigt | PCR-plade 384-brønd, stiv ramme, PC/PP, frostet, gennemsigtige brønde, BIO-CERT™ PCR-KVALITET |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Emballage | Bagged |
| Farve | Uigennemsigtig |
| Vis mere |