Få mere at vide
Brady™ Stiv DuraSleeve™ Vinyl Wire Marking Inserts til M710
Beskrivelse
- Brady™ DuraSleeve™ printbare indlæg skaber en holdbar legende
- Stiv konstruktion af DuraSleeve™ trådmarkeringssystem giver indsatser, der nemt kan indsættes i en ren bærer
- Forklaring kan ændres før eller efter opsigelse
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Ikke-klæbende |
| Farve | Gul |
| Slutte | Glans |
| Format | Tape |
| Materiale | Vinyl |
| Produkttype | Lednings- og kabelmarkører |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Data- og telekommunikationsmærkning, lednings- og kabelmærkning |
| Til brug med (udstyr) | M710, BMP71 |
| Etiketter pr. række | 1 etiket |
| Vis mere |