Learn More
Brady™ Stiv DuraSleeve™ Polyester trådmærkningsindsatser til M710
Description
- Brady™ DuraSleeve™ printbare indlæg skaber en holdbar legende
- Stiv konstruktion af DuraSleeve™ trådmarkeringssystem giver indsatser, der nemt kan indsættes i en ren bærer
- Forklaring kan ændres før eller efter opsigelse
Specifications
Specifications
| Klæbende type | Ikke-klæbende |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Mærke |
| Materiale | Polyester |
| Produkttype | Lednings- og kabelmarkører |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning |
| Til brug med (udstyr) | M710, BMP71 |
| Etiketter pr. række | 1 etiket |
| Show More |