missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

RIG-1 modulator 1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16491089
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16491089 1 mg -
16480507 50 mg -
16474158 10 mg 10mg
16446867 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16491089 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107902

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress RIG-1 modulator 1 is an anti-viral compound which can be useful for the treatment of viral infections including influenza virus, HBV, HCV and HIV extracted from patent WO 2015172099 A1.

RIG-1 modulator 1 is an anti-viral compound which can be useful for the treatment of viral infections including influenza virus, HBV, HCV and HIV extracted from patent WO 2015172099 A1.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale RIG-1 modulator 1
Fysisk form Solid
CAS 1428729-63-8
Farve Light Yellow
Mængde 1 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H17N5OS2
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (104.34 mM)
SMIL O=C(NC1=NC2=CC=C(SC(C)=N3)C3=C2S1)NCCN(C)C
Molekylvægt (g/mol) 335.45
Formel vægt 335.45
Procent renhed 98.01%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.