missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rifaximin, TRC

Artikelnummer. 30133298
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133298 100 mg
30012503 1 g
30009790 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133298 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR509500100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 80621-81-4
Molekylær formel C43 H51 N3 O11
Molekylvægt (g/mol) 785.88
Synonym (2S,16Z,18E,20S,21S,22R,23R,24R,25S,26R,27S,28E)-5,6,21,23-Tetrahydroxy-27-methoxy-2,4,11,16,20,22,24,26-octamethyl-1,15-dioxo-1,2-dihydro-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trienoimino)[1]benzofuro[4,5-e]pyrido[1,2-a]benzimidazol-25-yl acetate, 2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)benzofuro[4,5-e]pyrido[1,2-a]benzimidazole-1,15(2H)-dione, 25-(acetyloxy)-5,6,21,23-tetrahydroxy-27-methoxy-2,4,11,16,20,22,24,26-octamethyl-, [2S-(2R*,16Z,18E,20R*,21R*,22S*,23S*,24S*,25R*,26S*,27R*,28E)]-, L 105, L 105 (ansamacrolide antibiotic), L 105SV, Rifamycin L 105, Rifamycin L 105SV, Rifaximin, Xifaxan, refaximin
IUPAC navn (2S,16Z,18E,20S,21S,22R,23R,24R,25S,26R,27S,28E)5,6,21,23-Tetrahydroxy-27-methoxy-2,4,11,16,20,22,24,26-octamethyl-1,15-dioxo-1,2-dihydro-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trienoimino)[1]benzofuro[4,5-e]pyrido[1,2-a]benzimidazol-25-yl acetat
SMIL CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1C)\C)c5c(nc6cc(C)ccn56)c4c3C2=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rifaximin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C43H51N3O11/c1-19-14-16-46-28(18-19)44-32-29-30-37(50)25(7)40-31(29)41(52)43(9,57-40)55-17-15-27(54-10)22(4)39(56-26(8)47)24(6)36(49)23(5)35(48)20(2)12-11-13-21(3)42(53)45-33(34(32)46)38(30)51/h11-18,20,22-24,27,35-36,39,48-51H,1-10H3,(H,45,53)/b12-11+,17-15+,21-13-/t20-,22+,23+,24+,27-,35-,36+,39+,43-/m0/s1
Formel vægt 785.3524
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.