Få mere at vide
Rifaximin, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rifaximin |
| CAS | 80621-81-4 |
| Molekylær formel | C43H51N3O11 |
| MDL nummer | MFCD00864973 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | C[C@H]1/C=C/C=C(/C(=O)NC2=C(C3=C(C4=C(C(=C3O)C)O[C@@](C4=O)(O/C=C/[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C5=C2N6C=CC(=CC6=N5)C)O)\C |
| Molekylvægt (g/mol) | 785.88 |
| Procent renhed | 98% |