missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Rifapentine, MedChemExpress
Beskrivelse
Rifapentine (DL 473) is an antibiotic compound used in the treatment of tuberculosis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rifapentine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 61379-65-5 |
| Farve | Red |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C47H64N4O12 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | DL 473 Cyclopentylrifampicin |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (57.01 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?