missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rifamycin SV Sodium, TRC

Artikelnummer. 30410263
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410263 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410263 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR5082001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rifamycin sodium
CAS 14897-39-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C37 H46 N O12 . Na
Mængde 1 g
Synonym Rifamycin sodium, Sodium (2S,12Z,14E,16S,17S,18R,19R,20R,21S,22R,23S,24E)-21-(acetyloxy)-6,9,17,19-tetrahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-1,11-dioxo-1,2-dihydro-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan-5-olate, 2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan-1,11(2H)-dione','5,6,9,17,19,21-hexahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-','21-acetate','sodium salt (8CI), Rifamycin','monosodium salt (9CI), 2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan','rifamycin deriv., CB 01-11, Monosodium rifamycin SV, NSC 146718, Rifamycin SV sodium, Rifamycin SV sodium salt, Rifamycin sodium, Rifamycin sodium salt, Tuborin, Rifaximin Imp C (EP)
InChI formel InChI=1S/C37H47NO12.Na/c1-16-11-10-12-17(2)36(46)38-23-15-24(40)26-27(32(23)44)31(43)21(6)34-28(26)35(45)37(8,50-34)48-14-13-25(47-9)18(3)33(49-22(7)39)20(5)30(42)19(4)29(16)41;/h10-16,18-20,25,29-30,33,40-44H,1-9H3,(H,38,46);/q;+1/p-1/b11-10+,14-13+,17-12-;/t16-,18+,19+,20+,25-,29-,30+,33+,37-;/m0./s1
SMIL [Na+].CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c([O-])c4c(O)c(NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1C)\C)cc(O)c4c3C2=O
IUPAC navn sodium;(7S,9E,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21Z)-13-acetyloxy-2,15,17,29-tetrahydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptamethyl-6,23-dioxo-8,30-dioxa-24-azatetracyclo[23.3.1.14,7.05,28]triaconta-1(29),2,4,9,19,21,25,27-octaen-27-olate
Molekylvægt (g/mol) 719.75
Formel vægt 719.2918
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.