Få mere at vide
Rifamycin SV natriumsalt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11464772 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464772 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11464772 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219151605
Kemiske identifikatorer
CAS 14897-39-3
Molekylær formel C37H47NNaO12
Molekylvægt (g/mol) 720.77
MDL nummer MFCD09752825
InChI nøgle YVOFSHPIJOYKSH-DITFEXNXSA-N
Synonym rifamycin sodium salt, rifamycin sodium usan, rifamycin sv sodium salt, rifocina tn, otofa tn
PubChem CID 124219641
IUPAC navn natrium (7S,9Z,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19Z,21Z)-2,15,17,27,29-pentahydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptam thy-6,23-dioxo-8,30-dioxa-24-azatetracyclo[23.3.1.14,7.05,²8]triaconta-1,3,5(28),9,19,21,25(29),26-octaen-13-yl acetat
SMIL [Na+].CO[C@H]1\C=C/O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(O)=C(NC(=O)\C(C)=C/C=C\[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)C=C(O)C4=C3C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rifamycin SV sodium salt
Farve Orange
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rifamycin SV Sodium Salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Rifamycin SV SodiumSalt