missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Rifamycin S, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rifamycin S |
| CAS | 13553-79-2 |
| Molekylær formel | C37 H45 N O12 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,4-Dideoxy-1,4-dihydro-1,4-dioxo-rifamycin, 2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan-1,6,9,11(2H)-tetrone','5,17,19,21-tetrahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-','21-acetate (7CI,8CI), Rifomycin S (6CI), 2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan','rifamycin deriv., NSC 144130, Rifamycin S, Rifaximin Imp E (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C37H45NO12/c1-16-11-10-12-17(2)36(46)38-23-15-24(40)26-27(32(23)44)31(43)21(6)34-28(26)35(45)37(8,50-34)48-14-13-25(47-9)18(3)33(49-22(7)39)20(5)30(42)19(4)29(16)41/h10-16,18-20,25,29-30,33,41-43H,1-9H3,(H,38,46)/b11-10+,14-13+,17-12-/t16-,18+,19+,20+,25-,29-,30+,33+,37-/m0/s1 |
| SMIL | CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4C(=O)C(=CC(=O)c4c3C2=O)NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1C)\C |
| IUPAC navn | [(7S,9E,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21Z)-2,15,17-trihydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptamethyl-6,23,27,29-tetraoxo-8,30-dioxa-24-azatetracyclo[23.3.1.14,7.05,28]triaconta-1(28),2,4,9,19,21,25-heptaen-13-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 695.75 |
| Formel vægt | 695.2942 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?