Få mere at vide
Rifamycin S, Mikromol™
Beskrivelse
Rifamycin S
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rifamycin S |
| CAS | 13553-79-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Rifamycin S |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C37 H45 N O12 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1,4-Dideoxy-1,4-dihydro-1,4-dioxo-rifamycin, 2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan-1,6,9,11(2H)-tetrone, 5,17,19,21-tetrahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-, 21-acetate (7CI,8CI), Rifomycin S (6CI), 2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan, rifamycin deriv., NSC 144130, Rifamycin S, Rifaximin Imp E (EP), Rifamycin Sodium Impurity B, Rifaximin Impurity E, Rifamycin Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C37H45NO12/c1-16-11-10-12-17(2)36(46)38-23-15-24(40)26-27(32(23)44)31(43)21(6)34-28(26)35(45)37(8,50-34)48-14-13-25(47-9)18(3)33(49-22(7)39)20(5)30(42)19(4)29(16)41/h10-16,18-20,25,29-30,33,41-43H,1-9H3,(H,38,46)/b11-10+,14-13+,17-12-/t16-,18+,19+,20+,25-,29-,30+,33+,37-/m0/s1 |
| SMIL | CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4C(=O)C(=CC(=O)c4c3C2=O)NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1C)\C |
| Molekylvægt (g/mol) | 695.75 |
| Vis mere |