missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rifamycin O, TRC

Artikelnummer. 30010368
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010368 100 mg
30007217 50 mg
30004306 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010368 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR508190100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 14487-05-9
Molekylær formel C39H47NO14
Molekylvægt (g/mol) 753.79
Synonym 4-O-(Carboxymethyl)-1-deoxy-1,4-dihydro-4-hydroxy-1-oxo-rifamycin γ-Lactone, NSC 182391, Rifaximin EP Impurity F;
IUPAC navn [(7'S,9'E,11'S,12'R,13'S,14'R,15'R,16'R,17'S,18'S,19'E,21'Z)-2',15',17'-trihydroxy-11'-methoxy-3',7',12',14',16',18',22'-heptamethyl-4,6',23',29'-tetraoxo-spiro[1,3-dioxolane-2,27'-8,30-dioxa-24-azatetracyclo[23.3.1.14,7.05,28]triaconta-1,3,5(28),9,19,21,25-heptaene]-13'-yl] acetate
SMIL O=C1C2=C3C(C(C4=CC35OC(CO5)=O)=O)=C(O)C(C)=C2O[C@]1(C)O/C=C/[C@H](OC)[C@@H](C)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](C)[C@H](O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)/C=C/C=C(C)\C(N4)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rifamycin O
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C39H47NO14/c1-17-11-10-12-18(2)37(48)40-24-15-39(51-16-26(42)53-39)29-27(33(24)46)32(45)22(6)35-28(29)36(47)38(8,54-35)50-14-13-25(49-9)19(3)34(52-23(7)41)21(5)31(44)20(4)30(17)43/h10-15,17,19-21,25,30-31,34,43-45H,16H2,1-9H3,(H,40,48)/b11-10+,14-13+,18-12-/t17?,19?,20?,21?,25?,30-,31+,34?,38?,39?/m0/s1
Formel vægt 753.3
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.