Få mere at vide
Rifampin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17670917 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17670917 100 mg
17680917 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 17670917 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02195490.1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Hæmmer DNA-afhængig bakteriel RNA-polymerase. Rifampin, MP Biomedicals er et bakteriedræbende antibiotisk lægemiddel af rifamycingruppen, som ikke påvirker pattedyrs RNA-polymerase. Det bruges til at behandle tuberkulose og tuberkulose-relateret mykobakteriel infektion
Virkningsmåde: Hæmmer initiering af RNA-syntese ved at binde tilβ -underenhed af RNA-polymerase. Det hæmmer samlingen af DNA og protein til modne viruspartikler.
  • Behandler tuberkulose og tuberkulose-relaterede mykobakterielle infektioner
  • Udbredt som kløestillende middel ved autoimmun kolestatisk leversygdom, primær biliær cirrhose (PBC)
  • Det har vist sig at forårsage hepatitis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13292-46-1
Molekylær formel C43H58N4O12
Molekylvægt (g/mol) 822.953
InChI nøgle FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
Synonym Rifamycin AMP, Rifampicin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV, Rifampicin
PubChem CID 131839595
SMIL CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Tekniske data
Fysisk form Pulver
Absorbans λ max (methanol): 237–239, 334–338, 475–479nm
Smeltepunkt 183°C to 188°C (decomposition)(literature)
Ekstinktionskoefficient EmM (max absorbance, phosphate buffer, pH 7.38): 33.20 (237nm); 32.10 (255nm); 27.00 (334nm);15.40 (475nm) (Lit.)
Mængde 100 mg
Optisk rotation [α]D25°=+10.6° (c=0.5% in CDCl3)(Lit.)
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform (349mg/mL, 25°C), DMSO (∽100mg/mL), ethyl acetate (108mg/mL, 25°C), methanol (16mg/mL, 25°C) tetrahydrofuran.
Formel vægt 822.96
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rifampin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Rifampin