Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rifampin, 95 %
Artikelnummer. 15513101 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15513101 5 g 5g
15515166 1 g 1g
15333786 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15513101 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 455620050
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Rifampin (rifampicin), CAS # 13292-46-1, er et syntetisk rifamycin-antibiotikum, der virker ved at hæmme RNA- og DNA-syntese og udviser aktivitet mod tuberkulosemikroben.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Rifampin er et rifamycin klasse antibiotikum syntetiseret til at ligne forbindelsen isoleret fra Amycolatopsis rifamycinica
Applikationer
•Rifampin kan bruges som et bakteriostatisk middel, der forhindrer RNA- og DNA-syntese, især i mykobakterier
•Det kan også fungere som et antineoplastisk middel, et neurobeskyttende middel og hæmmer angiogenese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13292-46-1
Molekylær formel C43H58N4O12
Molekylvægt (g/mol) 822.953
InChI nøgle FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
PubChem CID 131839595
SMIL CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rifampin
Type Rifampicin
Smeltepunkt 183,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 2% maks. (100 mg, 60 °C, 4 t) (vakuum)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig.
Formel vægt 822.94
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rifampin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.