Få mere at vide
Rifampicin, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10562975
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Amber Glass
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10562975 25 g Amber Glass 25g
10103443 250 mg Amber Glass 250mg
10533325 1 g Amber Glass 1g
10396743 5 g Amber Glass 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10562975
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Rifampicin
  • An antibiotic used to inhibit synthesis of proteins during recombinant protein expression in bacteria
  • Rif inhibits bacterial DNA-dependent RNA polymerase
  • Rif can also be used as a selective agent for some strains
  • Mammalian RNA polymerase is not affected
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13292-46-1
Molekylær formel C43H58N4O12
Molekylvægt (g/mol) 822.953
InChI nøgle FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
Synonym Rif
PubChem CID 131839595
SMIL CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rifampicin
Type Rifampicin
Fysisk form Solid
Smeltepunkt 183°C
Tab ved tørring < 1.0%
Emballage Amber Glass
Farve Orange
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 97%
Merck Index 15, 8341
Formel vægt 822.96
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rifampin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.