Få mere at vide
Rifampicin, Fisher BioReagents™
Beskrivelse
Rifampicin
- An antibiotic used to inhibit synthesis of proteins during recombinant protein expression in bacteria
- Rif inhibits bacterial DNA-dependent RNA polymerase
- Rif can also be used as a selective agent for some strains
- Mammalian RNA polymerase is not affected
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rifampicin |
| Type | Rifampicin |
| Fysisk form | Solid |
| Smeltepunkt | 183°C |
| Tab ved tørring | < 1.0% |
| Emballage | Amber Glass |
| Farve | Orange |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Merck Index | 15, 8341 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Rifampin
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .