missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Rifampicin-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rifampicin-d3 |
| CAS | 1262052-36-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C43H55D3N4O12 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3-[[(4-Methyl-d3-1-piperazin-yl)imino]methyl]rifamycin, Rifampin-d3, Rifaldazine-d3, Rifamycin AMP-d3, R/AMP-d3, Abrifam, -d3 Eremfat-d3, Rifa-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C43H58N4O12/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)45-33-28(20-44-47-17-15-46(9)16-18-47)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,59-40)57-19-14-29(56-10)23(3)39(58-27(7)48)25(5)35(50)24(4)34(21)49/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,45,55)/b12-11+,19-14+,22-13-,44-20+/t21-,23+,24+,25+,29-,34-,35+,39+,43-/m0/s1/i9D3 |
| SMIL | OC1=C(/C=N/N2CCN(C([2H])([2H])[2H])CC2)C3=C(O)C4=C(O)C(C)=C(O[C@@](O/C=C/[C@H](OC)[C@@H](C)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](C)[C@H](O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)/C=C/C=C(C)/C(N3)=O)(C)C5=O)C5=C41 |
| IUPAC navn | [(7S,9E,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21Z)-2,15,17,27,29-pentahydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptamethyl-6,23-dioxo-26-[(E)-[4-(trideuteriomethyl)piperazin-1-yl]iminomethyl]-8,30-dioxa-24-azatetracyclo[23.3.1.14,7.05,28]triaconta-1(28),2,4,9,19,21,25(29),26-octaen-13-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 825.96 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?