Få mere at vide
Melford Rifampicin
Artikelnummer. 30018760
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018760 1 g
30018762 5 g
30018761 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018760 Leverandør Melford Leverandørnr. R640001.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Rifampicin er et antibiotikum, der bruges på grund af dets potente antibakterielle egenskaber.
Rifampicin er et antibiotikum, der bruges på grund af dets potente antibakterielle egenskaber. Det tilhører klassen af antibiotika kendt som rifamyciner. Rifampicin er særligt effektivt mod bakterier, herunder Mycobacterium tuberculosis, som forårsager tuberkulose, og andre bakterier, der kan føre til forskellige infektioner.
Virkningsmekanismen af rifampicin involverer inhibering af bakteriel RNA-syntese ved at binde til beta-underenheden af bakteriel DNA-afhængig RNA-polymerase. Denne interferens forstyrrer transkriptionsprocessen og forhindrer syntesen af essentiel RNA og proteiner, der er nødvendige for bakteriel vækst og overlevelse.
Rifampicin bruges ofte som et selektivt middel i dyrkningsmedier til at isolere bakterier, der er følsomme over for dette antibiotikum. Dens anvendelse bidrager til identifikation og undersøgelse af specifikke bakteriestammer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rifampicin
CAS 13292-46-1
Mængde 1 g
Molekylær formel C43H58N4O12