missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rifamdin, TRC

Artikelnummer. 30418401
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418401 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418401 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR5079005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rifamdin
CAS 89499-17-2
Molekylær formel C45 H63 N3 O12
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C45H63N3O12/c1-22(2)21-47-16-18-48(19-17-47)35-34-39(53)32-31(40(35)54)33-42(28(8)38(32)52)60-45(10,43(33)55)58-20-15-30(57-11)25(5)41(59-29(9)49)27(7)37(51)26(6)36(50)23(3)13-12-14-24(4)44(56)46-34/h12-15,20,22-23,25-27,30,36-37,41,50-54H,16-19,21H2,1-11H3,(H,46,56)/b13-12+,20-15+,24-14-/t23-,25+,26+,27+,30-,36-,37+,41+,45-/m0/s1
SMIL CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1C)\C)c(N5CCN(CC(C)C)CC5)c(O)c4c3C2=O
Molekylvægt (g/mol) 837.99
Formel vægt 837.4412
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.