Få mere at vide
Rifabutin N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rifabutin N-Oxide |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C46H62N4O12/c1-22(2)21-50(58)18-16-46(17-19-50)48-34-31-32-39(54)28(8)42-33(31)43(56)45(10,62-42)60-20-15-30(59-11)25(5)41(61-29(9)51)27(7)38(53)26(6)37(52)23(3)13-12-14-24(4)44(57)47-36(40(32)55)35(34)49-46/h12-15,20,22-23,25-27,30,37-38,41,49,52-54H,16-19,21H2,1-11H3,(H,47,57)/b13-12+,20-15+,24-14-/t23-,25+,26+,27+,30-,37-,38+,41+,45-,46?,50?/m0/s1 |
| Formel vægt | 862.4364 |