Få mere at vide
Rifabutin N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30052383
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052383 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052383 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0633.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Rifabutin N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rifabutin N-Oxide
CAS 645406-37-7
Analyt- eller komponentnavne Rifabutin N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C46 H62 N4 O12
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Spiro[9,4-(epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)-2H-furo[2',3':7,8]naphth[1,2-d]imidazole-2,4'-piperidine]-5,10,26(3H,9H)-trione, 16-(acetyloxy)-6,18,20-trihydroxy-14-methoxy-7,9,15,17,19,21,25-heptamethyl-1'-(2-methylpropyl)-, 1'-oxide, (9S,12E,14S,15R,16S,17R,18R,19R,20S,21S,22E,24Z)-, Rifabutin N-oxide
InChI formel InChI=1S/C46H62N4O12/c1-22(2)21-50(58)18-16-46(17-19-50)48-34-31-32-39(54)28(8)42-33(31)43(56)45(10,62-42)60-20-15-30(59-11)25(5)41(61-29(9)51)27(7)38(53)26(6)37(52)23(3)13-12-14-24(4)44(57)47-36(40(32)55)35(34)49-46/h12-15,20,22-23,25-27,30,37-38,41,49,52-54H,16-19,21H2,1-11H3,(H,47,57)/b13-12+,20-15+,24-14-/t23-,25+,26+,27+,30-,37-,38+,41+,45-,46?,50?/m0/s1
SMIL CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4C(=O)C(=C5NC6(CC[N+]([O-])(CC(C)C)CC6)N=C5c4c3C2=O)NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1C)\C
Molekylvægt (g/mol) 863
Mængde 25 mg
Formel vægt 862.4364 g/mol