Få mere at vide
Rifabutin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15731769 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15731769 5 g 5g
15721769 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15731769 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461210050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-02-2027
Rifabutin, CAS # 72559-06-09, er et bredspektret antibiotikum med aktivitet mod mykobakterier, gram-positive og gram-negative bakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Rifabutin er en forbindelse med antibakteriel aktivitet, der oftest anvendes mod Mycobacterium tuberculosis
  • Rifabutin er et derivat af Rifamycin S, der virker gennem blokering af RNA-polymerase-underenhed beta (RpoB)
  • Rifabutin er en inducer såvel som et substrat for CYP3A, et cytokrom P450-enzym
Applikationer
  • Rifabutin kan bruges i farmakokinetiske laboratorieundersøgelser og high-throughput lægemiddelscreeninger
  • Kan bruges i laboratorieundersøgelser til at bestemme lægemiddelresistensmutationer, der findes i Mycobacterium tuberculosis-stammer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72559-06-9
Molekylær formel C46H62N4O11
Molekylvægt (g/mol) 847.02
MDL nummer MFCD00866816
InChI nøgle ATEBXHFBFRCZMA-VXTBVIBXSA-N
Synonym rifabutin, ansamycin, rifabutine, mycobutin, ansatipine, ansatipin, alfacid, rifabutina, rifabutinum, antibiotic lm 427
PubChem CID 57448257
IUPAC navn (7S,9E,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21Z)-2,15,17-trihydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptamethyl-1'-(2,2-methyl-1'-(2,3-methyl) oxo-8,33-dioxa-24,27,29-triazaspiro[pentacyclo[23.6.1.1⁴,7.0⁵,³¹.0²⁶,³ ⁰]tritriacontan-28,4'-piperidin]-1,3,5(31),9,19,21,25,29-octaen-13-yl acetat
SMIL CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(=O)C(NC(=O)\C(C)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)=C1NC5(CCN(CC(C)C)CC5)N=C1C4=C3C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rifabutin
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 847
Procent renhed 98%