missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ridaforolimus, MedChemExpress

Artikelnummer. 16498138
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498138 10 mg
16424057 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16498138 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50908

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Ridaforolimus (MK-8669) is a potent and selective mTOR inhibitor; inhibits ribosomal protein S6 phosphorylation with an IC50 of 0.2 nM in HT-1080 cells.

Ridaforolimus (MK-8669) is a potent and selective mTOR inhibitor

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ridaforolimus
Fysisk form Solid
CAS 572924-54-0
Farve Off-White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C53H84NO14P
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym MK-8669 Deforolimus AP23573
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 44 mg/mL (44.44 mM)
SMIL O=C([C@@]1(O)[C@@H](CC[C@@H](C[C@@H](/C(C)=C/C=C/C=C/[C@H](C[C@@H](C)C([C@@H]([C@@H](/C(C)=C/[C@H]2C)O)OC)=O)C)OC)O1)C)C(N3CCCC[C@H]3C(O[C@@H](CC2=O)[C@@H](C[C@@H]4C[C@H]([C@H](OP(C)(C)=O)CC4)OC)C)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 990.21
Formel vægt 990.21
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.