Få mere at vide
Ricinolic Acid (~80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ricinoleic acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h9,12,17,19H,2-8,10-11,13-16H2,1H3,(H,20,21)/b12-9-/t17-/m1/s1 |
| Formel vægt | 298.2508 |