Få mere at vide
Ricinine, TRC
Artikelnummer. 30133795
Skift visning
Mængde:
1 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133795 100 mg
18093710 25 mg
18031110 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133795 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR495550100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 524-40-3
Molekylær formel C8 H8 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 164.16
Synonym 3-Pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-4-methoxy-1-methyl-2-oxo-, Nicotinonitrile, 1,2-dihydro-4-methoxy-1-methyl-2-oxo- (7CI,8CI), Ricinine (6CI), 1,2-Dihydro-4-methoxy-1-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile, 1,2-Dihydro-4-methoxy-1-methyl-2-oxonicotinonitrile, NSC 409913, NSC 642604, Recinine, Ricinin
IUPAC navn 4-methoxy-1-methyl-2-oxopyridine-3-carbonitrile
SMIL COC1=C(C#N)C(=O)N(C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ricinine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8N2O2/c1-10-4-3-7(12-2)6(5-9)8(10)11/h3-4H,1-2H3
Formel vægt 164.0586
Procent renhed >95%