Få mere at vide
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Tre-trins pletsæt
Artikelnummer. 10570519 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Epredia Tretrins bejdsesæt
Løsning A
Løsning B
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
10570519 Løsning B Hver
10530339 Epredia Tretrins bejdsesæt 1 sæt
10425339 Løsning A Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10570519 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 3323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.00 DKK
    555.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 156.94 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Opnå resultater på niveau med Wright-Giemsa med Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Tretrinsbejdse.
  • Plet kan bruges til at detektere H. Pylori.
  • Sættet indeholder instruktioner, der er nemme at følge
  • Produktet er tilgængeligt i beholdere på en gallon for at lette brugen på automatiske si
  • Sættet indeholder tre 500 ml flasker bestående af fikseringsopløsning, opløsning A (Eosin-Y) og opløsning B (Azure A og methylenblå)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Løsning B