Få mere at vide
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Steiner-Steiner Silver, Silver Nitrate #2 Solution
Shop alle Epredia produkter
Type:
Gummi mastiks opløsning
Hydroquinon
Sensibiliserende opløsning
Steiner-Steiner sølvsæt
Sølvnitratopløsning nr. 1
Pakningsstørrelse:
500ml
Hver
Pakke med 12
Beskrivelse
- Sættet indeholder ikke uranylnitrat
- Baggrunden er farvet gul til brun
- Bakterier, Donovan-kroppe og svampe pletter alle sorte
- Kitformulering og detaljerede procedurer giver ensartede og reproducerbare resultater
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Steiner-Steiner sølvsæt |