Få mere at vide
Epredia™ Signatur Series™ Pen-Fix™
Artikelnummer. p-4532389 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
4 x 1 gal.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10148438
Brand: Epredia™ 6101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opnå fiksering og dehydrering af prøver samtidigt med Epredia™ Signatur Series™ Pen-Fix™ , et unikt bufret alkoholisk formalinfikseringsmiddel.
  • Fremragende frysesektionsfiksativ
  • Fungerer godt med fedt- eller tykt vævssnit
  • Penetrationshastighed tre gange hurtigere end 10 % neutral bufret formalin
  • Kan bruges på alle åbne eller lukkede vævsbehandlere og i grosseringsrummet
  • Anbefales til brug i den anden og/eller tredje station af processoren som et sekundært fikseringsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 4 x 1 gal.