Få mere at vide
Epredia™ Signatur Series™ Pen-Fix™
Artikelnummer. 10148438 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
4 x 1 gal.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10148438 4 x 1 gal. Pakke med 4
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10148438 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 6101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    802.00 DKK
    623.39 DKK / Pakke med 4
    Spare 178.61 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opnå fiksering og dehydrering af prøver samtidigt med Epredia™ Signatur Series™ Pen-Fix™ , et unikt bufret alkoholisk formalinfikseringsmiddel.
  • Fremragende frysesektionsfiksativ
  • Fungerer godt med fedt- eller tykt vævssnit
  • Penetrationshastighed tre gange hurtigere end 10 % neutral bufret formalin
  • Kan bruges på alle åbne eller lukkede vævsbehandlere og i grosseringsrummet
  • Anbefales til brug i den anden og/eller tredje station af processoren som et sekundært fikseringsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 4 x 1 gal.