Få mere at vide
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Eosin-Y 7111
Shop alle Epredia produkter
Mængde:
1 point
Pakningsstørrelse:
0.47 L
Beskrivelse
- Lys, levende cytoplasmatisk farvning
- Skaber tre tydelige nuancer af pink
- Uovertruffen farvekontrast mellem kernerne og cytoplasmaet
- Forskellige nuancer af rød og pink adskiller muskler, røde blodlegemer og bindevæv
- Streng kvalitetssikring garanterer produktkonsistens og lang levetid
- Kvantitativ testning eliminerer behovet for justeringer i fortynding eller tid
Fås i 5 liters emballage
- Reducerer plastik med 90 %
- Reducerer spild af pletter
- Øger plettens stabilitet
- Sparer 35 % lagerplads i forhold til traditionel emballage
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Eosin plet |
| Mængde | 1 point |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.