Få mere at vide
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Eosin-Y 7111
Artikelnummer. 12677756 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
1 point
Pakningsstørrelse:
0.47 L
Artikelnummer. 12677756
Brand: Epredia™ 7111
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Skab en ideel visuel kontrast til hæmatoxylin med det hurtigtvirkende Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Eosin-Y modfarve.
  • Lys, levende cytoplasmatisk farvning
  • Skaber tre tydelige nuancer af pink
  • Uovertruffen farvekontrast mellem kernerne og cytoplasmaet
  • Forskellige nuancer af rød og pink adskiller muskler, røde blodlegemer og bindevæv
  • Streng kvalitetssikring garanterer produktkonsistens og lang levetid
  • Kvantitativ testning eliminerer behovet for justeringer i fortynding eller tid
Fås i 5 liters emballage
  • Reducerer plastik med 90 %
  • Reducerer spild af pletter
  • Øger plettens stabilitet
  • Sparer 35 % lagerplads i forhold til traditionel emballage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Eosin plet
Mængde 1 point
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.