Få mere at vide
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Saccomanno væske
Artikelnummer. p-4530214 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
1 gal.
Pakningsstørrelse:
14 L
Artikelnummer. 10046548
Brand: Epredia™ 76161
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opbevar prøver i uger med Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Saccomanno Fluid, der fungerer som et fremragende alment cytologisk fikseringsmiddel.
  • Forhindrer lufttørrende artefakter
  • Til cytologi i øvre luftveje, især sputum
  • Hver fyldt beholder er mærket med en advarsel om ikke at drikke
  • Klare beholdere og tonet opløsning gør prøveidentifikation let
  • Klar-til-brug cytologifiksativ er en alkohol og polyethylenglycol (Carbowax™ ) løsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 3,79 L (1 Gal.)
Produkttype Fixativ
Mængde 1 gal.
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.,Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.,Hold beholderen tæt lukket.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.,Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i