Få mere at vide
Epredia™ Resolve™ Immersionsolie
Artikelnummer. p-4525037 Shop alle Epredia produkter
Viskositet:
Høj
Høj
Low (Lav)
Mængde:
0,5 oz.
1 oz.
4 oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 12540037
Brand: Epredia™ M2000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eliminer toksicitet og bortskaffelsesproblemer med Epredia™ Resolve™ Immersionsolie.
  • Fremstillet ved hjælp af en proprietær proces, der fjerner forstyrrende stoffer og ikke beskadiger værdifuld optik eller uerstattelige objektglasprøver
  • Pakket praktisk i fire størrelser
Produktdetaljer:
  • Fås i både lav og høj viskositet
  • Ikke-tørrende og ikke-hærdende
  • Brydningsindeks på 1,5150
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Viskositet Low (Lav)
Mængde 0,5 oz.
Brydningsindeks 1.515
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: white mineral oil, terphenyls, polyphenyls, polybutane, hydrogenated terphenyls