Få mere at vide
Epredia™ Resolve™ Immersionsolie
Artikelnummer. 12590037 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Viskositet:
Høj
Høj
Low (Lav)
Mængde:
0,5 oz.
1 oz.
4 oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskositet Mængde Pakningsstørrelse
12590037 Høj 4 oz. Pakke med 12
12540037 Low (Lav) 0,5 oz. Pakke med 12
12570037 Høj 1 oz. Pakke med 12
12550037 Høj 0,5 oz. Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12590037 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. M4004
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Eliminer toksicitet og bortskaffelsesproblemer med Epredia™ Resolve™ Immersionsolie.
  • Fremstillet ved hjælp af en proprietær proces, der fjerner forstyrrende stoffer og ikke beskadiger værdifuld optik eller uerstattelige objektglasprøver
  • Pakket praktisk i fire størrelser
Produktdetaljer:
  • Fås i både lav og høj viskositet
  • Ikke-tørrende og ikke-hærdende
  • Brydningsindeks på 1,5150
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Immersionsolie
Viskositet Høj
Mængde 4 oz.
Brydningsindeks 1.515