Få mere at vide
Epredia™ Resolve™ Immersionsolie
Artikelnummer. 12550037 Shop alle Epredia produkter
Viskositet:
Høj
Høj
Low (Lav)
Mængde:
0,5 oz.
1 oz.
4 oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 12550037
Brand: Epredia™ M2004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eliminer toksicitet og bortskaffelsesproblemer med Epredia™ Resolve™ Immersionsolie.
  • Manufactured using a proprietary process that removes interfering substances and will not damage valuable optics or irreplaceable slide specimens
  • Packaged conveniently in four sizes
Product Details:
  • Available in both low and high viscosity
  • Non-drying and non-hardening
  • Refractive index of 1.5150
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Immersion Oil
Viskositet Høj
Mængde 0,5 oz.
Brydningsindeks 1.515
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: white mineral oil, terphenyls, polyphenyls, polybutane, hydrogenated terphenyls