Få mere at vide
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Periodic Acid-Schiff (PAS), Schiff Reagens
Artikelnummer. 12562696 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Hematoxylin I
Periodisk syre Schiff
Schiff-reagens
Pakningsstørrelse:
500ml
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12562696 Periodisk syre Schiff Hver
12503647 Schiff-reagens 500ml
12513647 Hematoxylin I 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12562696 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 87007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.00 DKK
    902.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 257.38 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Demonstrer mønstrene og tilstedeværelsen af specifikke kulhydrater med Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Periodic Acid-Schiff (PAS) opløsning
  • Glykogen, mucin, svampevægge og nogle basalmembraner pletter steg til magenta
  • Kerner farves blå
  • Sættet indeholder: Hematoxylin I, periodinsyreopløsning (0,5%) og Schiff-reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Periodisk syre Schiff