Få mere at vide
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Periodic Acid-Schiff (PAS), Schiff Reagens
Shop alle Epredia produkter
Type:
Hæmatoxylin I
Periodic Acid Schiff
Schiff reagens
Pakningsstørrelse:
500ml
Hver
Beskrivelse
- Glykogen, mucin, svampevægge og nogle basalmembraner pletter steg til magenta
- Kerner farves blå
- Sættet indeholder: Hematoxylin I, periodinsyreopløsning (0,5%) og Schiff-reagens
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Schiff reagens |