Få mere at vide
Epredia™ Neg-50™ Frosne sektion Medium
Artikelnummer. 12698086 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
4 oz. pr flaske
4 oz. pr. flaske
4 oz. pr. flaske, 2/cs.
4 oz. pr. flaske, 6/cs.
Farve:
Blå
Fem farver plus klar
Grøn
Gul
Klar
Lyserød
Orange
Unit Size:
Pakke med 2
Pakke med 6
Product Code. 12698086
Brand: Epredia™ 6502O
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giv sektioner af høj kvalitet ned til -°50 C uden støj ved brug af vandopløselig Epredia™ Neg-50™ Frosne sektion Medium. Kommer i klare og fem ekstra farver, alle efterlader ingen rester efter farvning.
Giv sektioner af høj kvalitet ned til -50 °C uden snak ved hjælp af Epredia; Neg-50™ Frozen Section Medium, et vandopløseligt frossen sektionsmedium.
  • Bufret for at sikre korrekt alkalinitet (pH= 8,0); efterlader ingen rester efter farvning
  • Specielt formuleret til at forhindre vævsadskillelse fra objektglasset
Bestillingsoplysninger:
Fås i fem farver for nem identifikation af prøver: pink, blå, grøn, gul og orange. Multipakker indeholder en af hver farve.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Orange
Emballagetype 2/Cs.
Mængde 4 oz. pr flaske