Få mere at vide
Epredia™ Neg-50™ Frosne sektion Medium
Shop alle Epredia produkter
Mængde:
4 oz. pr flaske
4 oz. pr. flaske
4 oz. pr. flaske, 2/cs.
4 oz. pr. flaske, 6/cs.
Farve:
Blå
Fem farver plus klar
Grøn
Gul
Klar
Lyserød
Orange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 6
Beskrivelse
Giv sektioner af høj kvalitet ned til -50 °C uden snak ved hjælp af Epredia; Neg-50™ Frozen Section Medium, et vandopløseligt frossen sektionsmedium.
- Bufret for at sikre korrekt alkalinitet (pH= 8,0); efterlader ingen rester efter farvning
- Specielt formuleret til at forhindre vævsadskillelse fra objektglasset
Bestillingsoplysninger:
Fås i fem farver for nem identifikation af prøver: pink, blå, grøn, gul og orange. Multipakker indeholder en af hver farve.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Emballagetype | 2/Cs. |
| Mængde | 4 oz. pr flaske |