Få mere at vide
Epredia™ Neg-50™ Frosne sektion Medium
Artikelnummer. 12647756 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
4 oz. pr flaske
4 oz. pr. flaske
4 oz. pr. flaske, 2/cs.
4 oz. pr. flaske, 6/cs.
Farve:
Blå
Fem farver plus klar
Grøn
Gul
Klar
Lyserød
Orange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Farve Pakningsstørrelse
12647756 4 oz. pr. flaske, 6/cs. Klar Pakke med 6
11912365 4 oz. pr. flaske, 2/cs. Klar Pakke med 2
12678086 4 oz. pr. flaske Blå Pakke med 2
12688086 4 oz. pr flaske Grøn Pakke med 2
12698086 4 oz. pr flaske Orange Pakke med 2
12608096 4 oz. pr. flaske Lyserød Pakke med 2
12618096 4 oz. pr flaske Gul Pakke med 2
12628096 4 oz. pr. flaske Fem farver plus klar Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12647756 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 6506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1124.76 DKK
    815.70 DKK / Pakke med 6
    Spare 309.06 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Giv sektioner af høj kvalitet ned til -°50 C uden støj ved brug af vandopløselig Epredia™ Neg-50™ Frosne sektion Medium. Kommer i klare og fem ekstra farver, alle efterlader ingen rester efter farvning.
Giv sektioner af høj kvalitet ned til -50 °C uden snak ved hjælp af Epredia; Neg-50™ Frozen Section Medium, et vandopløseligt frossen sektionsmedium.
  • Bufret for at sikre korrekt alkalinitet (pH= 8,0); efterlader ingen rester efter farvning
  • Specielt formuleret til at forhindre vævsadskillelse fra objektglasset
Bestillingsoplysninger:
Fås i fem farver for nem identifikation af prøver: pink, blå, grøn, gul og orange. Multipakker indeholder en af hver farve.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Emballagetype 6/Cs.
Mængde 4 oz. pr. flaske, 6/cs.