Få mere at vide
Epredia™ Neg-50™ Frosne sektion Medium
Shop alle Epredia produkter
Mængde:
4 oz. pr flaske
4 oz. pr. flaske
4 oz. pr. flaske, 2/cs.
4 oz. pr. flaske, 6/cs.
Farve:
Blå
Fem farver plus klar
Grøn
Gul
Klar
Lyserød
Orange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 6
Beskrivelse
Giv sektioner af høj kvalitet ned til -50 °C uden snak ved hjælp af Epredia; Neg-50™ Frozen Section Medium, et vandopløseligt frossen sektionsmedium.
- Buffered to ensure proper alkalinity (pH = 8.0); leaves no residue after staining
- Specially formulated to prevent tissue separation from the slide
Ordering Information:
Available in five colors for easy identification of specimens: pink, blue, green, yellow, and orange. Multi-packs contain one of each color.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Fem farver plus klar |
| Emballagetype | 6/Cs. |
| Mængde | 4 oz. pr. flaske |