Beskrivelse
Giv sektioner af høj kvalitet ned til -50 °C uden snak ved hjælp af Epredia; Neg-50™ Frozen Section Medium, et vandopløseligt frossen sektionsmedium.
- Bufret for at sikre korrekt alkalinitet (pH= 8,0); efterlader ingen rester efter farvning
- Specielt formuleret til at forhindre vævsadskillelse fra objektglasset
Bestillingsoplysninger:
Fås i fem farver for nem identifikation af prøver: pink, blå, grøn, gul og orange. Multipakker indeholder en af hver farve.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Emballagetype | 2/Cs. |
| Mængde | 4 oz. pr flaske |