Få mere at vide
Epredia™ Monteringsmedium
Artikelnummer. 12667746 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Volumen (engelsk):
4 oz.
1 point
Mængde:
2/Cs.
6/Cs.
Pakningsstørrelse:
940ml
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (engelsk) Mængde Pakningsstørrelse
12667746 4 oz. 6/Cs. Pakke med 6
12657746 1 point 2/Cs. 940ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12667746 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 4112
 Begrænset vare
På lager
Opbevar objektglassene i længere tid uden at falme af pletter med Epredia™ Monteringsmedium.
  • Hurtig tørring
  • Toluen-baseret
  • Optisk klar
Bestillingsadvarsler: Pakket i to konfigurationer for nemheds skyld: en 1-pt. almindelig flaske eller en 4-oz. plastik squeeze flaske med en dreje-åbn/twist-luk låg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (engelsk) 4 oz.
Mængde 6/Cs.
Produkttype Monteringsmedium