Få mere at vide
Epredia™ Mark-It™ Vævsmærkende farvestoffer
Artikelnummer. 12698066 Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Vævsmærkende farvestof
Farve:
Grøn
Gul
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12698066
Brand: Epredia™ 3120125
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug til en række forskellige vævsidentifikationsformål Epredia™ Mark-It™ Vævsmærkende farvestoffer.
Funktioner:
  • Permanente farvestoffer, der bevarer deres oprindelige glans under rutinemæssige vævsbehandlingscyklusser
  • Kan bruges på friske eller formalinfikserede væv
Anvendelser omfatter:
  • Markering af kirurgiske marginer
  • Identifikation af serielle segmenter af store væv for at sikre korrekt orientering og indlejring
  • Opretholdelse af korrekt vævsorientering for Mohs kirurgiske prøver
  • Identifikation af flere stykker væv behandlet i samme kassette
Bestillingsoplysninger:
  • Fås i sort, blå, grøn, orange, rød og gul i 2 oz. flasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Produkttype Vævsmærkende farvestof
Mængde 2 oz./stk.
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: carbon black, ammonium hydroxide, formaldehyde