Få mere at vide
Epredia™ Mark-It™ Vævsmærkende farvestoffer
Beskrivelse
Funktioner:
- Permanente farvestoffer, der bevarer deres oprindelige glans under rutinemæssige vævsbehandlingscyklusser
- Kan bruges på friske eller formalinfikserede væv
Anvendelser omfatter:
- Markering af kirurgiske marginer
- Identifikation af serielle segmenter af store væv for at sikre korrekt orientering og indlejring
- Opretholdelse af korrekt vævsorientering for Mohs kirurgiske prøver
- Identifikation af flere stykker væv behandlet i samme kassette
Bestillingsoplysninger:
- Fås i sort, blå, grøn, orange, rød og gul i 2 oz. flasker
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Orange |
| Produkttype | Vævsmærkende farvestof |
| Mængde | 2 oz./stk. |