Få mere at vide
Epredia™ Mark-It™ Vævsmærkende farvestoffer
Artikelnummer. 12618076
Skift visning
Produkttype:
Vævsmarkeringsfarvekit
Vævsmærkende farvestof
Farve:
Blå, Grøn, Orange, Sort, Rød, Gul
Grøn
Gul
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Farve Pakningsstørrelse
12618076 Vævsmærkende farvestof Grøn Hver
12698066 Vævsmærkende farvestof Sort Hver
12628076 Vævsmærkende farvestof Orange Hver
12638076 Vævsmærkende farvestof Rød Hver
12648076 Vævsmærkende farvestof Gul Hver
10466153 Vævsmarkeringsfarvekit Blå, Grøn, Orange, Sort, Rød, Gul Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12618076 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 5000G
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug til en række forskellige vævsidentifikationsformål Epredia™ Mark-It™ Vævsmærkende farvestoffer.
Funktioner:
  • Permanente farvestoffer, der bevarer deres oprindelige glans under rutinemæssige vævsbehandlingscyklusser
  • Kan bruges på friske eller formalinfikserede væv
Anvendelser omfatter:
  • Markering af kirurgiske marginer
  • Identifikation af serielle segmenter af store væv for at sikre korrekt orientering og indlejring
  • Opretholdelse af korrekt vævsorientering for Mohs kirurgiske prøver
  • Identifikation af flere stykker væv behandlet i samme kassette
Bestillingsoplysninger:
  • Fås i sort, blå, grøn, orange, rød og gul i 2 oz. flasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Produkttype Vævsmærkende farvestof
Mængde 2 oz./stk.