Få mere at vide
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Iron Stain, Nuclear Red Thiazin stain solution
Shop alle Epredia produkter
Type:
Jernpletsæt
Kaliumferrocyanid
Nuklear hurtig rød
Saltsyreopløsning (20%)
Pakningsstørrelse:
125ml
250ml
Hver
Beskrivelse
- Useful in study of iron deficiency anemia, hemochromatosis and hemosiderosis
- Iron stains blue, nuclei stains pink-red, and cytoplasm stains pale pink
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Nuklear hurtig rød |